Learn More
D-Pinitol, TRC
Codice prodotto. 30355955
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30355955 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30355955 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD21294010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-Pinitol
CAS 10284-63-6
Formula molecolare C7 H14 O6
Quantità 10 g
Sinonimo 3-O-Methyl-D-chiro-inositol, Matezit, Pinit, Sennit, Sennitol
InChI Formula InChI=1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1
SMILES CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC Name (1R,2S,4S,5S)-6-methoxycyclohexane-1,2,3,4,5-pentol
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Peso formulazione 194.079