Learn More
D-Pinitol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-Pinitol |
| CAS | 10284-63-6 |
| Formula molecolare | C7 H14 O6 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3-O-Methyl-D-chiro-inositol, Matezit, Pinit, Sennit, Sennitol |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC Name | (1R,2S,4S,5S)-6-methoxycyclohexane-1,2,3,4,5-pentol |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.18 |
| Peso formulazione | 194.079 |