Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Proline, 99+%
Codice prodotto. 10470501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10470501 5 g Glass Bottle 5g
10720741 1 g Glass Bottle 1g
10454335 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10470501 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 228660050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 344-25-2 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 344-25-2
Formula molecolare C5H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 115.132
Numero MDL MFCD00064317
InChI Key ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
Sinonimo d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
PubChem CID 8988
ChEBI CHEBI:16313
IUPAC Name (2R)-pyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Proline
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Perdita all'essiccatura 1 % max. (105°C, 3 hrs)
Altri aminoacidi 0.5% max. (TLC)
Imballaggio Glass Bottle
Beilstein 22, 2
Rotazione specifica +83.0° to +87.0° (20°C, 589nm) (c=4, water)
Fieser 07,307; 09,393
Cenere solfata 0.1 % max.
Condizione di rotazione specifica +84.75 (20.00°C c=4,H2O)
Quantità 5 g
Peso formulazione 115.13
Percent Purity 99.0 to 101.0% (Total base)
Forma fisica Powder