Learn More
D-Proline, ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11415392 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11415392 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11415392 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219545605
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Materiale o nome chimico D-Proline
CAS 344-25-2
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Formula molecolare C5H9NO2
Numero MDL MFCD00064317
Quantità 5 g
Sinonimo d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
InChI Key ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
IUPAC Name (2R)-pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 115.132
PubChem CID 8988
ChEBI CHEBI:16313
Peso formulazione 115.1
Forma fisica Powder