Learn More
D-Proline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-Proline |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1 |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 115.0633 |
| Shipping Condition | Room Temperature |