Learn More
D(-)Prolinol, 99%
Codice prodotto. 10483765 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10483765 1 g Glass bottle 1g
10170762 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10483765 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 418310010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 68832-13-3 | C5H11NO | 101.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68832-13-3
Formula molecolare C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.149
Numero MDL MFCD00064321
InChI Key HVVNJUAVDAZWCB-RXMQYKEDSA-N
Sinonimo d-prolinol, r-pyrrolidin-2-ylmethanol, 2r-pyrrolidin-2-ylmethanol, r---2-pyrrolidinemethanol, r-prolinol, 2r-pyrrolidin-2-yl methanol, r-1-pyrrolidin-2-yl-methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 2r, r---2-hydroxymethyl pyrrolidine
PubChem CID 2724541
ChEBI CHEBI:84258
IUPAC Name [(2R)-pyrrolidin-2-yl]methanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)Prolinol
Spettro a infrarossi Authentic
Colore Amber to Colorless
Nota nome 99%
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4830 to 1.4870 (20°C, 589nm)
Rotazione specifica −29° to −33° (20°C, 589nm) (c=1, toluene)
Densità 1.02g/mL
Condizione di rotazione specifica −31° (20°C c=1,toluene)
Quantità 1 g
Forma fisica Solution
Intervallo percentuale saggio 99%
Peso formulazione 101.15
Percent Purity ≥98.5% (GC)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • D(-)Prolinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.