Learn More
D-Psicose, 98%
Codice prodotto. 15355068 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15355068 1 g 1g
15365068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15355068 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456270010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 551-68-8 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 551-68-8
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Numero MDL MFCD00083478
InChI Key BJHIKXHVCXFQLS-PUFIMZNGSA-N
Sinonimo erythrohexulose, 3r,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, pseudofructose, unii-qcc18lng3e, d-ribo-hex-2-ulose, qcc18lng3e, dl-psicose, ribo-2-hexulose, d-ribo-2-ketohexose, keto-d-psicose
PubChem CID 90008
ChEBI CHEBI:27605
IUPAC Name (3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Psicose
Punto di fusione 109.0°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, insoluble in acetone
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder