Specifications
| Materiale o nome chimico | D(-)-Quinic acid |
| Punto di fusione | 166.0°C to 168.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| Residuo della combustione | 0.1% max. |
| Perdita all'essiccatura | 2% max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (HO)4C6H7CO2H |
| Quantità | 100 g |
| Show More |