Learn More
D-(-)-Quinic acid, MedChemExpress
Descrizione
D-(-)-Quinic acid is a cyclohexanecarboxylic acid and is implicated in the perceived acidity of coffee.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-(-)-Quinic acid |
| CAS | 77-95-2 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C7H12O6 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | H2O : 125 mg/mL (650.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@]1(O)C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 192.17 |
| Peso formulazione | 192.17 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only