Learn More
D(-)-Quinic Acid, TRC
Codice prodotto. 30411088
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30411088 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30411088 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ67063010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Quinic Acid
CAS 77-95-2
Formula molecolare C7 H12 O6
Quantità 10 g
Sinonimo Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','(1α,3R,4α,5R)-, Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','(-)- (8CI), Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','[1R-(1α,3α,4α,5β)]-, (1α,3R,4α,5R)-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid, (-)-Quinic acid, D-(-)-Quinic acid, D-Quinic acid, Quinic acid, Quinic acid','(-)-, [1R-(1α,3α,4α,5β)]-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
InChI Formula InChI=1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)/t3-,4-,5-,7+/m1/s1
SMILES O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
IUPAC Name (3R,5R)-1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 192.17
Peso formulazione 192.0634