Learn More
D-(+)-Raffinose pentahydrate, 98%, ≥98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11476172 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11476172 25 g -
11486172 100 g 100g
11496172 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11476172 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210279725
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 17629-30-0
Formula molecolare C18H42O21
Molecular Weight (g/mol) 594.513
InChI Key BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Sinonimo d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
IUPAC Name (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol;pentahydrate
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Raffinose pentahydrate
Nota nome For HPLC analysis
Colore White
Densità 1.465g/mL
Intervallo percentuale saggio 0.98
Quantità 25 g
Peso formulazione 594.5
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder