Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Raffinose pentahydrate, 99+%
Codice prodotto. 10143830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10143830 100 g Bottiglia in vetro 100g
10246730 25 g Bottiglia in vetro 25g
10618153 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10143830 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 195671000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 17629-30-0 | C18H32O16·5H2O | 594.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17629-30-0
Formula molecolare C18H32O16·5H2O
Molecular Weight (g/mol) 594.52
Numero MDL MFCD00071590
InChI Key BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Sinonimo d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
IUPAC Name (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol;pentahydrate
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Raffinose pentahydrate
Punto di fusione 78.0°C to 80.5°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 17, V,8, 403
Indice di Merck 14, 8096
Condizione di rotazione specifica + 105.00 (20.00°C c=10,water,dry basis)
Rotazione specifica + 105.00
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
Peso formulazione 594.52
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder