Learn More
D(+)-Raffinose pentahydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16409176
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16409176 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16409176 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN1938
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress D(+)-Raffinose pentahydrate (D-Raffinose pentahydrate) is a trisaccharide composed of galactose, glucose, and fructose that occurs naturally in a variety of vegetables and grains. D(+)-Raffinose pentahydrate is a functional oligosaccharide.
D(+)-Raffinose pentahydrate (D-Raffinose pentahydrate) is a trisaccharide composed of galactose, glucose, and fructose that occurs naturally in a variety of vegetables and grains. D(+)-Raffinose pentahydrate is a functional oligosaccharide.
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Raffinose pentahydrate
CAS 17629-30-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H42O21
Quantità 100 mg
Sinonimo D-Raffinose pentahydrate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (168.21 mM)
SMILES OC[C@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]3O)O)O[C@@H]3CO.O.O.O.O.O
Molecular Weight (g/mol) 594.51
Peso formulazione 594.51
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only