Learn More
D-(+)-Raffinose Pentahydrate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11465985 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11465985 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11465985 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210279750
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Composed of galactose, fructose and glucose. D-(+)-Raffinose Pentahydrate, MP Biomedicals is a trisaccharide and the most common alpha-galactosyl derivative of sucrose. Raffinose is hydrolysed to D-galactose and sucrose by D-galactosidase. This product is
Specifica
CAS 17629-30-0
Punto di fusione 76°C to 86°C
Densità 1.465g/mL (Lit.)
Formula molecolare C18H42O21
Quantità 50 g
Sinonimo d-+-raffinosepentahydrate
Informazioni di solubilità Soluble in pyridine and water (1g/7mL).
InChI Key BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Optical Rotation 101-107° (c=4, water)
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
IUPAC Name (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol;pentahydrate
Molecular Weight (g/mol) 594.513
PubChem CID 134129414
Peso formulazione 594.5
Percent Purity >98%
Forma fisica Powder