Learn More
D-(+)-Raffinose Pentahydrate
Codice prodotto. 15849762 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15849762 1 kg Plastic bottle 1kg
15805188 100 g Plastic bottle 100g
15815188 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15849762 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J21060.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17629-30-0 | C18H42O21 | 594.513 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17629-30-0
Formula molecolare C18H42O21
Molecular Weight (g/mol) 594.513
Numero MDL MFCD00071590
InChI Key BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Sinonimo d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
IUPAC Name (3 S,4 S,5 R,6 R)-2-[[(2 R,3 S,4 S,5 S)-6-[(2 S,3 S,4 R,5 R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol;pentahydrate
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Raffinose Pentahydrate
Punti di ebollizione 78°C to 82°C
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 kg
Beilstein 4285763
Peso formulazione 594.51
Forma fisica Crystalline Powder