Learn More
D-ribo Phytosphingosine 1-Phosphate, TRC
Codice prodotto. 30179131
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30179131 1 mg 1mg
30179151 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179131 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3990001MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38597-28-3
Formula molecolare C18 H40 N O6 P
Molecular Weight (g/mol) 397.49
Sinonimo (2S,3S,4R)-2-Amino-1,3,4-octadecanetriol 1-(Dihydrogen Phosphate);
IUPAC Name [(2S,3S,4R)-2-amino-3,4-dihydroxyoctadecyl] dihydrogen phosphate
SMILES CCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](N)COP(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-ribo Phytosphingosine 1-phosphate
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H40NO6P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)18(21)16(19)15-25-26(22,23)24/h16-18,20-21H,2-15,19H2,1H3,(H2,22,23,24)/t16-,17+,18-/m0/s1
Peso formulazione 397.2593