Learn More
Thermo Scientific Chemicals beta-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | β-D-Ribofuranose 1-acetate 2, 3, 5-tribenzoate |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 128.0°C to 130.0°C |
| Colore | Brown to Green or Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 10 g |
| Condizione di rotazione specifica | + 24.40 (20.00°C c=1,pyridine) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- ß-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate