Learn More
D-Ribonic acid-1,4-lactone
Codice prodotto. 15417559
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15417559 5 g 5g
15407559 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15417559 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66266.06
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5336-08-3 | C5H8O5 | 148.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5336-08-3
Formula molecolare C5H8O5
Molecular Weight (g/mol) 148.11
Numero MDL MFCD00063241
InChI Key CUOKHACJLGPRHD-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo ribonolactone, d-ribono-1,4-lactone, d-ribonolactone, ribono-gamma-lactone, d +-ribonic acid gamma-lactone, d-+-ribono-1,4-lactone, d-ribopentono-1,4-lactone, d-ribono-gamma-lactone, d-+-ribonic acid gamma-lactone, d-ribonic acid-1,4-lactone
PubChem CID 111064
ChEBI CHEBI:74168
IUPAC Name (3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-one
SMILES C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Ribonic acid-1,4-lactone
Punto di fusione 85°C to 87°C
Colore White to Yellow
Quantità 5 g
Beilstein 82057
Informazioni di solubilità Soluble in water at 100mg/ml
Peso formulazione 148.11
Forma fisica Powder