Learn More
D(+)-Ribonic acid gamma-lactone, 96%
Codice prodotto. 10781501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10781501 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10781501 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 227830100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5336-08-3 | C5H8O5 | 148.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Ribonic acid γ-lactone
Nota nome 96%
CAS 5336-08-3
Punto di fusione 83.0°C to 85.0°C
Residuo della combustione 0.2% max
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H8O5
Numero MDL MFCD00063241
Quantità 10 g
Condizione di rotazione specifica + 18.00 (20.00°C c=5,H2O)
Rotazione specifica + 18.00
Sinonimo ribonolactone, d-ribono-1,4-lactone, d-ribonolactone, ribono-gamma-lactone, d +-ribonic acid gamma-lactone, d-+-ribono-1,4-lactone, d-ribopentono-1,4-lactone, d-ribono-gamma-lactone, d-+-ribonic acid gamma-lactone, d-ribonic acid-1,4-lactone
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
InChI Key CUOKHACJLGPRHD-UHFFFAOYNA-N
SMILES C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
IUPAC Name (3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 148.12
PubChem CID 111064
ChEBI CHEBI:74168
Peso formulazione 148.12
Percent Purity 96%