Learn More
D-Ribonolactone, TRC
Codice prodotto. 30008567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30008567 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR4160005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Ribonicacid-gamma-lactone
CAS 5336-08-3
Formula molecolare C5 H8 O5
Quantità 5 g
Sinonimo D-Ribonic acid, γ-lactone, Ribonic acid, γ-lactone, D- (8CI), (+)-Ribonolactone, D-(+)-Ribonic acid lactone, D-(+)-Ribonic acid γ-lactone, D-(+)-Ribonolactone, D-Ribono-1,4-lactone, D-Ribono-γ-lactone, D-Ribonolactone, D-Ribopentono-1,4-lactone, NSC 1031, Ribonic acid 1,4-lactone
InChI Formula InChI=1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC Name (3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 148.11
Peso formulazione 148.0372