Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Ribose, 99+%
Codice prodotto. 10320164 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10320164 5 g Bottiglia in vetro 5g
10695372 25 g Bottiglia in vetro 25g
10605382 100 g Bottiglia in vetro 100g
10629443 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10320164 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 132360050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 50-69-1 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-69-1
Formula molecolare C5H10O5
Molecular Weight (g/mol) 150.13
Numero MDL MFCD00135453
InChI Key HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Sinonimo 2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-d-ribose, ribose, d, d--ribose, aldehydo-d-ribo-pentose, ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d, d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, ribose 9ci, dsstox_cid_23917, dsstox_gsid_43917
PubChem CID 5311110
ChEBI CHEBI:47014
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)-Ribose
Punto di fusione 88.0°C to 92.0°C
Colore Beige to White or Yellow
Perdita all'essiccatura 1% max. (40°C, 5 hrs, 20 torr)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 01, I, 434
Indice di Merck 15, 8328
Condizione di rotazione specifica − 20.00 (20.00°C c=4,H2O)
Rotazione specifica − 20.00
IUPAC Name (2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Peso formulazione 150.13
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder