Learn More
D-Ribose, TRC
Codice prodotto. 30138322
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138322 5 g 5g
30133486 100 g 100g
30010995 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138322 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR4175005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-69-1
Formula molecolare C5 H10 O5
Molecular Weight (g/mol) 150.13
Sinonimo D-Ribose, Ribose, D- (8CI), Ribose, D-(-)-Ribose
IUPAC Name (2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico D-(-)-Ribose
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
Peso formulazione 150.0528
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.