Learn More
D(-)-Salicin, 99+%
Codice prodotto. 10413775 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10413775 5 g Bottiglia in vetro 5g
10387110 25 g Bottiglia in vetro 25g
10397110 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10413775 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132590050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 138-52-3 | C13H18O7 | 286.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 138-52-3
Formula molecolare C13H18O7
Molecular Weight (g/mol) 286.27
Numero MDL MFCD00006590
InChI Key NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Sinonimo salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranoside
PubChem CID 439503
ChEBI CHEBI:17814
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[2-(hydroxymethyl)phenoxy]oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)-Salicin
Nota nome 99+%
Punto di fusione 197°C to 200°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 17, V,7, 113
Indice di Merck 15, 8460
Condizione di rotazione specifica −61.50° (20°C c=5,water)
Rotazione specifica -61.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: 36g/L (15°C),250g/L (60°C). Other solubilities: insoluble in ether
Peso formulazione 286.27
Percent Purity 99+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • D(-)-Salicin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.