Learn More
D-Serine 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-Serine 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 948296-15-9 |
| Formula molecolare | C7H15NO3 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | D-Serine tert-Butyl Ester, tert-Butyl D-Serinate |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)5(8)4-9/h5,9H,4,8H2,1-3H3/t5-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CO |
| Molecular Weight (g/mol) | 161.2 |