Learn More
D-Serine, 98%
Codice prodotto. 10023150 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10023150 5 g Glass Bottle 5g
10378120 25 g Glass Bottle 25g
10402885 100 g Glass Bottle 100g
11921731 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10023150 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 227070050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 312-84-5 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 312-84-5
Formula molecolare C3H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 105.093
Numero MDL MFCD00004269
InChI Key MTCFGRXMJLQNBG-UWTATZPHSA-N
Sinonimo d-serine, r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, 2r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, serine d-form, r-serine, serine, d, d-+-serine, h-d-ser-oh, d-2-amino-3-hydroxypropionic acid, d-serin
PubChem CID 71077
ChEBI CHEBI:16523
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Serine
Punto di fusione 220.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOCH2CH(NH2)CO2H
Rotazione specifica − 14.75
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water: 346g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, ether and benzene., soluble in mineral acids., insoluble in organic solvents.
Condizione di rotazione specifica −14.75° (20°C c=10 2 N HCl)
Quantità 5 g
Peso formulazione 105.09
Percent Purity 98%