Learn More
D-Serine, MedChemExpress
Descrizione
D-Serine ((R)-Serine), an endogenous amino acid involved in glia-synapse interactions that has unique neurotransmitter characteristics, is a potent co-agonist at the NMDA glutamate receptor. D-Serinee has a cardinal modulatory role in major NMDAR-dependent processes including NMDAR-mediated neurotransmission, neurotoxicity, synaptic plasticity, and cell migration.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-Serine |
| Forma fisica | Crystals |
| CAS | 312-84-5 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C3H7NO3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Sinonimo | (R)-Serine |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 50 mg/mL (475.78 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only