Learn More
D-Serine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | D-Serine Methyl Ester Hydrochloride |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1 |
| Peso formulazione | 155.0349 |