Learn More
Tocris Bioscience™ D-Serine
Descrizione
D-Serine is a glycine agonist at the NMDA receptor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-Serine |
| CAS | 312-84-5 |
| Quantità | 1 g |
| Formula molecolare | C3H7NO3 |
| Peso formulazione | 105.09 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 105.093 |