Learn More
D-Serine, TRC
Codice prodotto. 30427378
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30427378 50 g 50g
30426232 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30427378 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS27097550G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 312-84-5
Formula molecolare C3 H7 N O3
Molecular Weight (g/mol) 105.09
Sinonimo D-Serine, Serine, D- (8CI), (R)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, (R)-Serine, NSC 77689
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
SMILES N[C@H](CO)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Serine
InChI Formula InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1
Quantità 50 g
Peso formulazione 105.0426
Shipping Condition Room Temperature