Learn More
D-Sorbit 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30321853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321853 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30321853 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA16972500ME1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-Sorbitol
CAS 50-70-4
Nomi componenti o analita D-Sorbitol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H14 O6
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo D-Glucitol, Sorbitol, (-)-Sorbitol, 7B5697N, C*Sorbidex, C*Sorbidex 16100, C*Sorbidex P 16616, CSorbidex 16100, Cerestar P 16616, Cholaxine, Cystosol, D-(-)-Sorbitol, D-Sorbit 50M, D-Sorbol, Diakarmon, E 420, Esasorb, Foodol D 70, Glucarine, Glucarine (Sorbitol Syrup), Glucitol, Karion, Karion (Carbohydrate), Karion Instant, Kyowa Powder 50M, L-Gulitol, LTS P 50M, LTS-P 20M, Multitol, NSC 25944, Neosorb, Neosorb 20/60DC, Neosorb 70/02, Neosorb 70/02SB, Neosorb 70/20, Neosorb 70/70, Neosorb P 20/60, Neosorb P 60, Neosorb P 60W, Nivitin, P 60W, Parteck SI 150, Resulax, Sionit, Sionit K, Sionite, Sionon, Siosan, Sorbex M, Sorbex R, Sorbex Rp, Sorbex S, Sorbex X, Sorbidex 200, Sorbidex NC 16205, Sorbidex P 16616, Sorbidex S 16601, Sorbidex S 16603, Sorbierite, Sorbilande, Sorbilax, Sorbit, Erythritol Impurity B, Lactitol Monohydrate Impurity E, Maltitol Impurity A, Mannitol Impurity A, Lactitol Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC Name (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Quantità 1 mL
Peso formulazione 182.079 g/mol