Learn More
D-Sorbitol, >98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11416352 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11416352 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11416352 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210293805
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 50-70-4
Formula molecolare C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.172
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Sinonimo d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC Name (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Specifications
Materiale o nome chimico D-Sorbitol
Colore White
Densità 1.47g/mL at −5°C
Quantità 5 kg
Peso formulazione 182.2
Percent Purity >98%
Forma fisica Crystalline Powder