Learn More
D-Sorbitol, Anhydrous, Cell Culture Reagent, ≥98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11432031 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11432031 1 kg
11442031 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11432031 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219474201
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
D-Sorbitol, Anhydrous, Cell Culture Reagent, ≥98% is used for inducing osmotic stress.
  • Used for washing spheroplasts and in isoelectric focusing to minimize endoosmotic flow in agarose gels.
  • May be used to induce osmotic stress.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-70-4
Formula molecolare C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.17
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, glucarine, diakarmon, multitol, sorbilande
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Specifica
Punto di fusione 230°F
Densità 1.49 g/cm3 at 59°F
pH 7.0
Punti di ebollizione Very High
Punto d'infiammabilità 542°F
Quantità 1 kg
Informazioni di solubilità Water Solubility: 2,750,000 mg/L at 30°C
Optical Rotation −4 to 0 ° (c=2, water)
Pressione del vapore 9.9X10-9 mm Hg at 25°C
Percent Purity ≥98%
Grado Cell Culture Grade
Forma fisica Powder
Conducibilità <20.0 μS/cm
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.