Learn More
Alfa Aesar™ D-Sorbitol hexaacetate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ J66121.22
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7208-47-1 Peso : 0.10000kg
Quantità 100g
Codice prodotto. 15447369
  • 222.00€ / 100g
Spedizione stimata
12-07-2021
Identificatori chimici
7208-47-1
434.394
NJVBTKVPPOFGAT-XMTFNYHQSA-N
9802952
CC(=O)OCC(C(C(C(COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
C18H26O12
MFCD00008715
d-sorbitol hexaacetate, sorbitol hexaacetate, sorbitol, acetylated, 2r,3r,4r,5s-1,2,4,5,6-pentakis acetyloxy hexan-3-yl acetate
[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentaacetyloxyhexyl] acetate
Specifica
D-Sorbitol hexaacetate
100°C to 104°C
7208-47-1
MFCD00008715
NJVBTKVPPOFGAT-XMTFNYHQSA-N
[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentaacetyloxyhexyl] acetate
9802952
Powder
White
100g
C18H26O12
d-sorbitol hexaacetate, sorbitol hexaacetate, sorbitol, acetylated, 2r,3r,4r,5s-1,2,4,5,6-pentakis acetyloxy hexan-3-yl acetate
CC(=O)OCC(C(C(C(COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
434.394
434.39
97%
Videos
SDS Documenti