Learn More
D-Sorbitol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448286
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448286 100 mg 100mg
16402126 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16448286 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0400
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress D-Sorbitol (Sorbitol) is a six-carbon sugar alcohol and can used as a sugar substitute. D-Sorbitol can be used as a stabilizing excipient and/or isotonicity agent, sweetener, humectant, thickener and dietary supplement.
D-Sorbitol (Sorbitol) is a six-carbon sugar alcohol and can used as a sugar substitute. D-Sorbitol can be used as a stabilizing excipient and/or isotonicity agent, sweetener, humectant, thickener and dietary supplement.
Specifica
Materiale o nome chimico D-Sorbitol
Forma fisica Solid
CAS 50-70-4
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H14O6
Sinonimo Sorbitol D-Glucitol
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (548.94 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (548.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)O
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Peso formulazione 182.17
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only