Learn More
D-Sorbitol, TRC
Codice prodotto. 30009669
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009669 50 g 50g
30009561 100 g 100g
17919754 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009669 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS67710050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-70-4
Formula molecolare C6 H14 O6
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Sinonimo Sorbitol, d-Glucitol, d-sorbitol
IUPAC Name (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico D-Sorbitol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Peso formulazione 182.079
Percent Purity >95%