Learn More
D-Sucrose (Molecular Biology), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10638403
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Poly Bottle
Poly Pail
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10638403 1 kg Poly Bottle 1kg
10346893 2.5 kg Glass Bottle 2.50kg
10051413 10 kg Poly Pail 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10638403 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2201
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
For the preparation of density gradients for DNA ultracentrifugation
D-Sucrose is suitable for the preparation of density gradients used in purification of proteins and nucleic acids by ultracentrifugation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-50-1
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.30
Numero MDL MFCD00006626
InChI Key CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinonimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-diidrossi-2,5-bis(idrossimetil)ossolan-2-il]osso-6-(idrossimetil)ossano-3,4,5-triolo
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Vettore alfa Sucrose
Materiale o nome chimico D-Sucrose
Punto di fusione 190°C
Colore White
pH 6.5 to 7.5
Residuo della combustione 0.01% max.
Perdita all'essiccatura 0.03% max.
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio ≥99.9%
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15, 9012
Rotazione specifica +66 to +67° (+ or -)
Informazioni di solubilità 0.005% max. Insoluble Matter
Peso formulazione 342.29
Percent Purity ≥99.9%
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Solid