Learn More
D-(-)-Tartaric Acid, TRC
Codice prodotto. 30423246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423246 25 g 25g
30417322 100 g -
30414953 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30423246 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT00762525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147-71-7
Formula molecolare C4 H6 O6
Molecular Weight (g/mol) 150.09
Sinonimo Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, (2S,3S)-, Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, [S-(R*,R*)]-, Tartaric acid, D-(-)- (8CI), (2S,3S)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, (-)-Tartaric acid, (2S,3S)-(-)-Tartaric acid, (2S,3S)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (2S,3S)-Tartaric acid, (S,S)-(-)-Tartaric acid, (S,S)-Tartaric acid, D-(-)-Tartaric acid, D-Tartaric acid, l-Tartaric acid, levo-Tartaric acid
IUPAC Name (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
SMILES O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-(-)-Tartaric Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
Peso formulazione 150.0164
Percent Purity >95%