Learn More
D-tert-Leucine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-tert-Leucine |
| CAS | 26782-71-8 |
| Formula molecolare | C6 H13 N O2 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[C@@H](N)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2R)-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 131.173 |
| Peso formulazione | 131.095 |