Learn More
D-tert-Leucine, TRC
Codice prodotto. 30427903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427903 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427903 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT135623100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-tert-Leucine
CAS 26782-71-8
Formula molecolare C6 H13 N O2
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC Name (2R)-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 131.173
Peso formulazione 131.095