Learn More
D-delta-Tocopherol, 93%
Codice prodotto. 11936881 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11936881 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10391641 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11936881 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421055000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 119-13-1 | C27H46O2 | 402.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-13-1
Formula molecolare C27H46O2
Molecular Weight (g/mol) 402.66
Numero MDL MFCD20486794
InChI Key GZIFEOYASATJEH-VHFRWLAGSA-N
Sinonimo delta-tocopherol, unii-r0zb2556p8 component, unii-zl0rfa4e5n component, s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-ol, 2s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-6-ol, 2h-1-benzopyran-6-ol,3,4-dihydro-2,8-dimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-, 2r
PubChem CID 12444418
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=CC(O)=CC(C)=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico D-δ-Tocopherol
Colore Brown to Yellow
Punto d'infiammabilità >93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 91% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Indice di Merck 15,9656
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, chloroform, ether,, oils, fats
IUPAC Name (2R)-2,8-dimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ol
Peso formulazione 402.65
Percent Purity 93%
Forma fisica Viscous Liquid