Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Trehalose, 99%, anhydrous
Codice prodotto. 10308653 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10308653 100 g Plastic bottle 100g
10125900 25 g Plastic bottle 25g
10677943 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10308653 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 309871000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 99-20-7 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-20-7
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.3
Numero MDL MFCD00006628
InChI Key HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Sinonimo trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaose
PubChem CID 7427
ChEBI CHEBI:16551
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Specifications
Materiale o nome chimico D-Trehalose
Nota nome Anhydrous
Punto di fusione 203.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ELSD) on dry basis (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,9742
Condizione di rotazione specifica +197.50 (20.00°C c=2,H2O)
Rotazione specifica + 197.50
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless to light yellow
Peso formulazione 342.3
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder