Learn More
D-(+)-Trehalose, >99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11487402 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11487402 50 g 50g
11477402 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11487402 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215394850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00€
    295.05€ / 50g
    Risparmia 14.95€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
CAS: 6138-23-4 | C12H26O13 | 378.33 g/mol
Identificatori chimici
CAS 6138-23-4
Formula molecolare C12H26O13
Molecular Weight (g/mol) 378.327
Numero MDL MFCD00071594
InChI Key DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Sinonimo trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Trehalose
Colore White
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 50 g
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;dihydrate
Peso formulazione 378.3
Percent Purity ≥99%
Grado Cell Culture
Forma fisica Crystalline Powder