Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Trehalose dihydrate, 99%
Codice prodotto. 11936901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11936901 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
10255950 25 g Bottiglia in vetro 25g
10483245 100 g Bottiglia in vetro 100g
10379123 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11936901 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 182550025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 6138-23-4 | C12H26O13 | 378.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6138-23-4
Formula molecolare C12H22O11·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 378.32
Numero MDL MFCD00071594
InChI Key DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Sinonimo trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;dihydrate
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Trehalose dihydrate
Punto di fusione 97.0°C to 99.0°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 2.5 kg
Indice di Merck 159742
Condizione di rotazione specifica + 179.00 (20.00°C c=2,H2O)
Rotazione specifica + 179.00
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
Peso formulazione 378.32
Percent Purity 99%