Specifica
| Materiale o nome chimico | D-(+)-Trehalose dihydrate |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Quantità | 100 g |
| IUPAC Name | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;dihydrate |
| Peso formulazione | 378.3 |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grado | Cell Culture Reagent |
| Forma fisica | Crystalline Powder |