Learn More
D-(+)-Trehalose dihydrate, >99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11443491 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11443491 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11443491 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210309725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    134.40€ / 25g
    Risparmia 7.60€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
High-purity trehalose dihydrate suitable for use as a cell culture reagent.
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Trehalose dihydrate
CAS 6138-23-4
Colore White
Intervallo percentuale saggio >99%
Formula molecolare C12H26O13
Numero MDL MFCD00071594
Quantità 25 g
Sinonimo trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
InChI Key DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 378.327
PubChem CID 181978
Peso formulazione 378.3
Percent Purity ≥98%
Grado Cell Culture Reagent
Forma fisica Crystalline Powder