Learn More
D-(+)-Trehalose, Dihydrate, Fisher BioReagents
Descrizione
D-(+)-Trehalose is used in several biochemical techniques.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-(+)-Trehalose, Dihydrate |
| Punto di fusione | 97°C |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 8.5 to 10.5% |
| Spettro a infrarossi | Conforms to reference |
| Intervallo percentuale saggio | ≥98 % |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Quantità | 1 kg |
| Indice di Merck | 15, 9742 |
| Peso formulazione | 378.33 |
| Vedi altri risultati |