Learn More
D-(+)-Trehalose dihydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489146
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489146 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16489146 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN1132A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
MedChemExpress D-(+)-Trehalose dihydrate, isolated from Saccharomyces cerevisiae, can be used as a food ingredient and pharmaceutical excipient.
D-(+)-Trehalose dihydrate, isolated from Saccharomyces cerevisiae, can be used as a food ingredient and pharmaceutical excipient.
Specifikationer
Materiale o nome chimico D-(+)-Trehalose dihydrate
CAS 6138-23-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H26O13
Quantità 100 mg
Sinonimo D-Trehalose dihydrate α,α-Trehalose dihydrate
Informazioni di solubilità H2O : 150 mg/mL (396.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O.[2 H2O]
Molecular Weight (g/mol) 378.33
Peso formulazione 378.33
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.