Learn More
D-(+)-Trehalose Dihydrate, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11453491 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11453491 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11453491 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210309780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.00€
    460.95€ / 100g
    Risparmia 23.05€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Natural alpha-linked disaccharide used as a protein-stabilizing agent and cryoprotectant in cell freezing media.
  • Trehalose does not reduce Fehling's solution; it is fermented by yeast
  • It is not split by alpha-glucosidase
  • Acid hydrolysis gives 2 mols D-glucose
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Trehalose Dihydrate
CAS 6138-23-4
Punto di fusione 203°C (literature)
Colore White
Formula molecolare C12H26O13
Formula lineare C12H22O11 . 2H2O
Numero MDL MFCD00071594
Quantità 100 g
Sinonimo trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Informazioni di solubilità Soluble in water (50mg/mL - clear, colorless solution) or hot alcohol.
InChI Key DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 378.327
PubChem CID 181978
Peso formulazione 378.3
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder