Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Tryptophan, 99%
Codice prodotto. 10627104 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10627104
Marca: Thermo Scientific Chemicals 168631000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 153-94-6 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 153-94-6
Formula molecolare C11H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 204.23
Numero MDL MFCD00005647
InChI Key QIVBCDIJIAJPQS-SECBINFHSA-N
Sinonimo d-tryptophan, h-d-trp-oh, r-tryptophan, d +-tryptophan, d-trytophane, d-tryptophane, tryptophan, d, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, +-tryptophan, h-d-typ-oh
PubChem CID 9060
ChEBI CHEBI:16296
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Tryptophan
Punto di fusione 282.0°C to 285.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica + 31.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: 11g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides, soluble in hot alcohol, insoluble in chloroform
Condizione di rotazione specifica + 31.50 (24.00°C c=1,H2O)
Quantità 100 g
Peso formulazione 204.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder