Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Valine, 98+%
Codice prodotto. 10077582 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10077582
Marca: Thermo Scientific Chemicals 227220050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 640-68-6 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 640-68-6
Formula molecolare C5H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Numero MDL MFCD00064219
InChI Key KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Sinonimo d-valine, h-d-val-oh, r-valine, valine, d, d-val, 2r-2-amino-3-methylbutanoic acid, d-2-aminoisovaleric acid, d-valin, unii-y14i1443ur, d-2-amino-3-methylbutanoic acid
PubChem CID 71563
ChEBI CHEBI:27477
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Valine
Punto di fusione 302.0°C to 303.0°C
Nota nome 98+%
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Rotazione specifica − 27.50
Cenere solfata 0.2% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 56g/L soluble in water (20°C). Other solubilities: soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, soluble in ethanol, diethyl ether, benzene
Acqua 0.5% max.
Condizione di rotazione specifica −27.50 (20.00°C c=5,5N HCl)
Quantità 5 g
Peso formulazione 117.15
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder